6-(Hydroxymethyl)indole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (1H-Indol-6-yl)methanol
455540010 455542500
ACRO455540010EA 262 EUR InStock
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
Point de fusion: 45…50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179595
Numéro CAS: 1075-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité