4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(tert-Butyl)cyclohexanamine
455600050 455600250
ACRO455600050EA 38.7 EUR InStock
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylcyclohexylamine mélange cis- et trans 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Formule: C₁₀H₂₁N
MW: 155,28 g/mol
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013763
Numéro CAS: 5400-88-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité