4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO455930250EA 229 EUR InStock
ACRO455930250
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène 98%
4-Chloro-2-fluoro-1-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042211
Numéro CAS: 700-37-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité