Arbutin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxyphenyl beta-D-Glucopyranoside, (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, Hydroquinone-beta-D-glucoside
455640050 455640250 455641000
ACRO455640050EA 48.7 EUR InStock
ACRO455640050 ACRO455640250 ACRO455641000
Arbutin 98%
Arbutin
Formule: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Point de fusion: 195…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016915
Numéro CAS: 497-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité