Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 EUR InStock
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Formule: C₆H₅N₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782103
Numéro CAS: 766-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité