4-Iodobenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
455700010 455700050
ACRO455700010EA 43.1 EUR InStock
ACRO455700010 ACRO455700050
4-Iodobenzenesulphonamide 95%
4-Iodobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆INO₂S
MW: 283,0900 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092887
Numéro CAS: 825-86-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité