2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
455750010 455750050
ACRO455750010EA 107 EUR InStock
ACRO455750010 ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Formule: C₇H₈O₃S
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00127516
Numéro CAS: 27489-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité