1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
456080010 456080050
ACRO456080010EA 149 EUR InStock
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formule: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Point de fusion: 257…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014473
Numéro CAS: 27318-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité