Benzène-1,3-dithiol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzene-1,3-dithiol
456100010 456100050
ACRO456100010EA 70.2 EUR InStock
ACRO456100010 ACRO456100050
Benzène-1,3-dithiol 95%
Benzène-1,3-dithiol
Formule: C₆H₆S₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 128…129 °C (21hPa)
Point de fusion: 24 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004842
Numéro CAS: 626-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité