N-Formyl-L-proline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-For-Pro-OH, (S)-1-Formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
456420010 456420050
ACRO456420010EA 74.4 EUR InStock
ACRO456420010 ACRO456420050
N-Formyl-L-proline 97%
N-Formyl-L-proline
Formule: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037321
Numéro CAS: 13200-83-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.39 to 10.17 % N
Specific optical rotation -115° to -130° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité