2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
457350010 457350050
ACRO457350010EA 198 EUR InStock
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Point de fusion: 229…231 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06011090
Numéro CAS: 2510-37-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité