Mirtazapine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine
456170010 456170050
ACRO456170010EA 286 EUR InStock
ACRO456170010 ACRO456170050
Mirtazapine 98%
Mirtazapine
Formule: C₁₇H₁₉N₃
MW: 265,36 g/mol
Point de fusion: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865427
Numéro CAS: 85650-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
Water ≤3.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité