Docetaxel 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Taxotere
456260010 456262500
ACRO456260010EA 683 EUR InStock
ACRO456260010 ACRO456262500
Docetaxel 98%
Docetaxel
Formule: C₄₃H₅₃NO₁₄
MW: 807,89 g/mol
Point de fusion: 186…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800737
Numéro CAS: 114977-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité