D-Psicose 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
456270010 456270050
ACRO456270010EA 339 EUR InStock
ACRO456270010 ACRO456270050
D-Psicose 98%
D-Psicose
Formule: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00083478
Numéro CAS: 551-68-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤25 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité