Chondroitin sulphate sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
456280010 456280050 456280250
ACRO456280010EA 60.3 EUR InStock
ACRO456280010 ACRO456280050 ACRO456280250
Chondroitin sulphate sodium salt
Chondroitin sulphate sodium salt
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00130792
Numéro CAS: 9082-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12 % (105°C, 4 h)
Residue after ign. (sulfated) 15 % to 30 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité