2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Furfuryl isocyanate
456490010 456490050
ACRO456490010EA 62 EUR InStock
ACRO456490010 ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Formule: C₆H₅NO₂
MW: 123,11 g/mol
Point de fusion: 157…158 °C
Densité: 1.148 g/cm³
Point d'éclair: 54.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03180268
Numéro CAS: 71189-15-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité