2-Chlorothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 35.6 EUR InStock
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorothiazole 97%
2-Chlorothiazole
Formule: C₃H₂ClNS
Point d'ébullition: 145…146 °C (760 mmHg)
Densité: 1.378 g/cm³
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210701
Numéro CAS: 3034-52-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité