Trimethylsilanol
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
458570050 458570250 458571000
ACRO458570050EA 49.1 EUR InStock
ACRO458570050 ACRO458570250 ACRO458571000
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formule: C₃H₁₀OSi
MW: 90,20 g/mol
Point d'ébullition: 98 °C
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.814 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02751657
Numéro CAS: 1066-40-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité