5-Bromoindazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
456740050 456740250
ACRO456740050EA 83.3 EUR InStock
ACRO456740050 ACRO456740250
5-Bromoindazole 97%
5-Bromoindazole
Formule: C₇H₅BrN₂
MW: 197,03 g/mol
Point de fusion: 123…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00839493
Numéro CAS: 53857-57-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité