(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
456780010 456780050
ACRO456780010EA 50.8 EUR InStock
ACRO456780010 ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂ClNO
MW: 137,6100 g/mol
Point de fusion: 126…128.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18382515
Numéro CAS: 953780-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %
Specific optical rotation +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité