Gemcitabine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
456890010 456890050
ACRO456890010EA 104 EUR InStock
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Formule: C₉H₁₁F₂N₃O₄
MW: 263,2 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869720
Numéro CAS: 95058-81-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité