2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triphenylene-2,3,6,7,10,11-hexaol
457010010 457010050
ACRO457010010EA 96.4 EUR InStock
ACRO457010010 ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Formule: C₁₈H₁₂O₆
MW: 324,29 g/mol
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321170
Numéro CAS: 4877-80-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to purple-grey Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité