Inulin (de racines de chicorée)
Fournisseur: Thermo Scientific
457100250 457101000 457105000
ACRO457100250EA 108 EUR InStock
ACRO457100250 ACRO457101000 ACRO457105000
Inulin (de racines de chicorée)
Inulin
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131407
Numéro CAS: 9005-80-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (2 g, 105°C, 2 hrs)
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité