Décanoate de décyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
457110250 457115000
ACRO457110250EA 39.6 EUR InStock
ACRO457110250 ACRO457115000
Décanoate de décyle 98%
Décanoate de décyle
Formule: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,5304 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (2 mmHg)
Densité: 0.859 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059280
Numéro CAS: 1654-86-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité