4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO457130010EA 123 EUR InStock
ACRO457130010
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Benzyloxy-2'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2699 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054612
Numéro CAS: 29682-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité