6-Heptynoic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
457390010 457390050 457390250
ACRO457390010EA 41.5 EUR InStock
ACRO457390010 ACRO457390050 ACRO457390250
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00239430
Numéro CAS: 30964-00-2
ONU: 3265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité