Acide 2,3-diaminobenzoïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
457490010 457490050
ACRO457490010EA 49 EUR InStock
ACRO457490010 ACRO457490050
Acide 2,3-diaminobenzoïque 95%
Acide 2,3-diaminobenzoïque
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 232…234.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137818
Numéro CAS: 603-81-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité