2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
458070010 458070050
ACRO458070010EA 74.8 EUR InStock
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate 97%
2-Méthylpyrrolidine chlorhydrate
Formule: C₅H₁₁N
MW: 121,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08274961
Numéro CAS: 54677-53-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité