4-Azaphthalide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)nicotinic acid gamma-lactone, Furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one
458450010 458450050 458450250
ACRO458450010EA 97.8 EUR InStock
ACRO458450010 ACRO458450050 ACRO458450250
4-Azaphthalide 98%
4-Azaphthalide
Formule: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01860224
Numéro CAS: 5657-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité