Acide 3-aminoisonicotinique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO457690050EA 273 EUR InStock
ACRO457690050
Acide 3-aminoisonicotinique 98%
Acide 3-aminoisonicotinique
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Point de fusion: 275…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137840
Numéro CAS: 7579-20-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥270 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité