Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 187 EUR InStock
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Formule: C₉H₁₄BN
MW: 147,03 g/mol
Point de fusion: 149…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012348
Numéro CAS: 89878-14-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité