1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8,9-Trihydroxyanthracene, 1,8,9-Anthracenetriol, DIT, Dithranol, Anthranol, 1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-one
457770010 457770050 457770250
ACRO457770010EA 26.2 EUR InStock
ACRO457770010 ACRO457770050 ACRO457770250
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one 97%
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053409
Numéro CAS: 1143-38-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité