Evodiamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
457890010 457890050
ACRO457890010EA 64.8 EUR InStock
ACRO457890010 ACRO457890050
Evodiamine 98%
Evodiamine
Formule: C₁₉H₁₇N₃O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06407824
Numéro CAS: 518-17-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité