EDTA sel de magnesium et dipotassique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
457941000 457945000
ACRO457941000EA 50.6 EUR InStock
ACRO457941000 ACRO457945000
EDTA sel de magnesium et dipotassique 97%
EDTA sel de magnesium et dipotassique
Formule: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054450
Numéro CAS: 15708-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 96.0 to 104.0 %
Loss on drying 6.5 % to 10.5 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité