Finasteride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
458000010 458000050
ACRO458000010EA 164 EUR InStock
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Formule: C₂₃H₃₆N₂O₂
MW: 372,55 g/mol
Point de fusion: 252…254 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00869737
Numéro CAS: 98319-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité