Indométacine
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO458031000EA 216 EUR InStock
ACRO458031000 ACRO458030250 ACRO458030050
Indométacine
Indométacine
Formule: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80 g/mol
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057095
Numéro CAS: 53-86-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder (May have a pink hue)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 165 °C
Loss on drying ≤0.5 % (100 °C, 2 h, 5 mm Hg)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité