5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-triméthoxybenzène
ACRO458130250EA 124 EUR InStock
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène 97%
5-Bromo-1,2,3-triméthoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017169
Numéro CAS: 2675-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité