Isothiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
458420010 458420050
ACRO458420010EA 168 EUR InStock
ACRO458420010 ACRO458420050
Isothiazole 97%
Isothiazole
Formule: C₃H₃NS
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020818
Numéro CAS: 288-16-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité