Econazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
458630050 458630250
ACRO458630050EA 53.2 EUR InStock
ACRO458630050 ACRO458630250
Econazole 99%
Econazole
Formule: C₁₈H₁₅Cl₃N₂O
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800993
Numéro CAS: 27220-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white powder Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité