Ammoniaque 5% (p/p) dans l'eau, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
458690010 458690025
ACRO458690010EA 22.9 EUR InStock
ACRO458690010 ACRO458690025
Ammoniaque 5% (p/p) dans l'eau, très pur
Ammoniaque
Formule: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
ONU: 2672
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 4.5 to 5.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité