7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
458710010 458710050
ACRO458710010EA 76.1 EUR InStock
ACRO458710010 ACRO458710050
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,1897 g/mol
Point de fusion: 91…93.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063887
Numéro CAS: 58196-33-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
HPLC ≥95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité