4-Bromoisoxazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
458730010 458730050
ACRO458730010EA 31 EUR InStock
ACRO458730010 ACRO458730050
4-Bromoisoxazole 95%
4-Bromoisoxazole
Formule: C₃H₂BrNO
MW: 147,9600 g/mol
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179569
Numéro CAS: 97925-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité