(-)-Cytisine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (1R,5S)-1,2,3,4,5,6-Hexahydro-8H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8-one, (1R,5S)-3,4,5,6-Tetrahydro-1H-1,5-methanopyrido[1,2-a][1,5]diazocin-8(2H)-one, Cytisine, Cytisinicline
458850010 458852500
ACRO458850010EA 349 EUR InStock
ACRO458850010 ACRO458852500
(-)-Cytisine 98%
(-)-Cytisine
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (3hPa)
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00136048
Numéro CAS: 485-35-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 158 °C
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité