(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
458880010 458882500
ACRO458880010EA 235 EUR InStock
ACRO458880010 ACRO458882500
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside 98%
(3-Indoxyl) β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₄H₁₇NO₆
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047169
Numéro CAS: 487-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -63.5° to -67.5° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité