Doxycycline monohydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
458890050 458890250
ACRO458890050EA 76.1 EUR InStock
ACRO458890050 ACRO458890250
Doxycycline monohydrate 97%
Doxycycline monohydrate
Formule: C₂₂H₂₄N₂O₈·H₂O
MW: 462,46 g/mol (444,44 anhy)
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD02682958
Numéro CAS: 17086-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 4.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité