4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459180010 459180050
ACRO459180010EA 74 EUR InStock
ACRO459180010 ACRO459180050
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline 99%
4-(9H-Carbazol-9-yl)-N,N-bis[4-(9H-carbazol-9-yl)phényl]aniline
Formule: C₅₄H₃₆N₄
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093250
Numéro CAS: 139092-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.45 to 7.68 % Nitrogen
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité