4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
459200010 459200050
ACRO459200010EA 56.9 EUR InStock
ACRO459200010 ACRO459200050
4-Iodo-1-tritylimidazole 98%
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formule: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Point de fusion: 223…227.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179542
Numéro CAS: 96797-15-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 222 to 229 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité