Bergapten 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Methoxypsoralen, 4-Methoxyfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g]chromen-7-one
460660010 460660050 460660250
ACRO460660010EA 56.9 EUR InStock
ACRO460660010 ACRO460660050 ACRO460660250
Bergapten 98%
Bergapten
Formule: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Point de fusion: 190…193 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00010272
Numéro CAS: 484-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 193 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité