L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
459270050 459270250 459271000
ACRO459270050EA 29 EUR InStock
ACRO459270050 ACRO459270250 ACRO459271000
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 98%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O₂
MW: 233,13 g/mol
Point de fusion: 200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039067
Numéro CAS: 26348-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +21° to +25° (20°C, 589 nm) (1% in MeOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité