L-Theanine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-5-(ethylamino)-5-oxopentanoic acid, L-gamma-Glutamylethylamide, N-gamma-Ethyl-L-glutamine
459340010 459340050
ACRO459340010EA 56.6 EUR InStock
ACRO459340010 ACRO459340050
L-Theanine 98%
L-Theanine
Formule: C₇H₁₄N₂O₃
MW: 174,20 g/mol
Point de fusion: 206…219 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059653
Numéro CAS: 3081-61-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance white to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +7.5° to +8.5° (20°C, 589 nm) (1 % in water)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité